Imprimer
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 186 EUR
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067745
Numéro CAS: 34584-69-5