Imprimer
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925449-1G OR925449-5G
APOSOR925449-1GEA 0 EUR
APOSOR925449-1G APOSOR925449-5G
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₅ClO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09833838
Numéro CAS: 4025-67-6
UN: 3261
ADR: 8,II