Imprimer
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 29 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11557227
Numéro CAS: 4319-93-1