Imprimer
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-isopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 487 EUR
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369096
Numéro CAS: 342026-17-9