Imprimer
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924774-1G OR924774-250MG OR924774-5G
APOSOR924774-1GEA 137 EUR
APOSOR924774-1G APOSOR924774-250MG APOSOR924774-5G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Formule: C₉H₉N₃
Poids moléculaire: 159.188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840239
Numéro CAS: 19959-77-4