Imprimer
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924669-1G OR924669-5G
APOSOR924669-1GEA 432 EUR
APOSOR924669-1G APOSOR924669-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106176
Numéro CAS: 1392804-87-3