Imprimer

2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid

OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 127 EUR
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425234
Numéro CAS: 76985-08-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR