Imprimer
Pyridazine-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924578-1G OR924578-5G
APOSOR924578-1GEA 476 EUR
APOSOR924578-1G APOSOR924578-5G
Pyridazine-4-carbonitrile
Pyridazine-4-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263328
Numéro CAS: 68776-62-5