Imprimer
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924558-1G OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA 231 EUR
APOSOR924558-1G APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842454
Numéro CAS: 27063-92-9