Imprimer
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924529-1G OR924529-250MG
APOSOR924529-1GEA 177 EUR
APOSOR924529-1G APOSOR924529-250MG
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660966
Numéro CAS: 76196-80-0