Imprimer
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 122 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111887
Numéro CAS: 89942-45-0