Imprimer
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924414-1G OR924414-25G OR924414-5G
APOSOR924414-1GEA 265 EUR
APOSOR924414-1G APOSOR924414-25G APOSOR924414-5G
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105920
Numéro CAS: 227607-44-5