Imprimer
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924304-1G OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA 142 EUR
APOSOR924304-1G APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157672
Numéro CAS: 18925-69-4