Imprimer
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl Indane-5-carboxylate
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 368 EUR
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12179700
Numéro CAS: 105640-11-7