Imprimer
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 754 EUR
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190321
Numéro CAS: 1268816-48-3