Imprimer
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 330 EUR
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559037
Numéro CAS: 16066-93-6