Imprimer
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924057-1G OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA 293 EUR
APOSOR924057-1G APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
Poids moléculaire: 116.115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676395
Numéro CAS: 1268521-85-2