Imprimer
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923993-1G OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA 310 EUR
APOSOR923993-1G APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144912
Numéro CAS: 17190-77-1