Imprimer
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923853-1G OR923853-5G
APOSOR923853-1GEA 71.2 EUR
APOSOR923853-1G APOSOR923853-5G
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180589
Numéro CAS: 194862-84-5