Imprimer
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923836-1G OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA 754 EUR
APOSOR923836-1G APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411921
Numéro CAS: 393781-72-1