Imprimer
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923728-1G OR923728-5G
APOSOR923728-1GEA 87 EUR
APOSOR923728-1G APOSOR923728-5G
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 177.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269693
Numéro CAS: 144896-92-4