Imprimer
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 125 EUR
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01109853
Numéro CAS: 219312-44-4