Imprimer
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923653-1G OR923653-250MG
APOSOR923653-1GEA 79.9 EUR
APOSOR923653-1G APOSOR923653-250MG
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₇N₃O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016033
Numéro CAS: 98140-96-6