Imprimer
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923642-1G OR923642-250MG
APOSOR923642-1GEA 806 EUR
APOSOR923642-1G APOSOR923642-250MG
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
2-Cyano-6-isopropylpyridine
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384527
Numéro CAS: 337904-76-4