Imprimer
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9236-1G OR9236-250MG OR9236-5G
APOSOR9236-1GEA 248 EUR
APOSOR9236-1G APOSOR9236-250MG APOSOR9236-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₉N₃O
Poids moléculaire: 187.198 g/mol
Point de fusion: 54…55.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271928
Numéro CAS: 876316-30-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II