Imprimer
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923595-1G OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA 188 EUR
APOSOR923595-1G APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17171210
Numéro CAS: 726139-60-2