Imprimer
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923565-1G OR923565-5G
APOSOR923565-1GEA 543 EUR
APOSOR923565-1G APOSOR923565-5G
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106032
Numéro CAS: 1384855-41-7