Imprimer
tert-Butyl l-valinate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate, H-Val-OtBu
OR923559-25G OR923559-5G OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA 180 EUR
APOSOR923559-25G APOSOR923559-5G APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Formule: C₉H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056147
Numéro CAS: 13211-31-9