Imprimer
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 230 EUR
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formule: C₈H₁₀N₂
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021283
Numéro CAS: 10534-13-1