Imprimer
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923484-1G OR923484-250MG
APOSOR923484-1GEA 52.2 EUR
APOSOR923484-1G APOSOR923484-250MG
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
2-Bromo-5-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026299
Numéro CAS: 124405-67-0