Imprimer
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923473-1G OR923473-250MG
APOSOR923473-1GEA 790 EUR
APOSOR923473-1G APOSOR923473-250MG
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16765022
Numéro CAS: 1250814-06-2