Imprimer
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 313 EUR
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 176…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09836264
Numéro CAS: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III