Imprimer
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 633 EUR
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₈H₁₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11035890
Numéro CAS: 176-69-2