Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 193.242 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22565620 Numéro CAS: 79757-20-3 |