Imprimer
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4'-methylacetophenone
OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 148 EUR
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778990
Numéro CAS: 4079-54-3