Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 806 EUR
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18457923
Numéro CAS: 1269479-13-1