Imprimer
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923261-1G OR923261-250MG
APOSOR923261-1GEA 806 EUR
APOSOR923261-1G APOSOR923261-250MG
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol
Formule: C₉H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21604057
Numéro CAS: 20931-50-4