Imprimer
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923171-1G OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA 109 EUR
APOSOR923171-1G APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174781
Numéro CAS: 73955-53-0