Imprimer
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 154 EUR
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formule: C₆H₁₁BrO
Poids moléculaire: 179.055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20621521
Numéro CAS: 29583-93-5