Imprimer
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923029-1G OR923029-250MG
APOSOR923029-1GEA 806 EUR
APOSOR923029-1G APOSOR923029-250MG
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile
Formule: C₆H₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834972
Numéro CAS: 75928-84-6