Imprimer
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 142 EUR
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Formule: C₉H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00961859
Numéro CAS: 7163-50-0