Imprimer
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2,5-dimethylfuran-3-carboxylate
OR922882-100G OR922882-25G
APOSOR922882-100GEA 1010 EUR
APOSOR922882-100G APOSOR922882-25G
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010303
Numéro CAS: 6148-34-1