Imprimer
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 661 EUR
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106073
Numéro CAS: 915226-72-1