tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12031238 Numéro CAS: 934665-46-0 |