Imprimer
Spiro[3.3]heptan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 522 EUR
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Formule: C₇H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421860
Numéro CAS: 30152-57-9