Imprimer
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922658-25G OR922658-5G
APOSOR922658-25GEA 348 EUR
APOSOR922658-25G APOSOR922658-5G
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 167.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632063
Numéro CAS: 10047-10-6