Imprimer
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922643-1G OR922643-500MG
APOSOR922643-1GEA 690 EUR
APOSOR922643-1G APOSOR922643-500MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formule: C₇H₁₂N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10700079
Numéro CAS: 1203682-17-0