Imprimer
6-Propylpyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 151 EUR
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130076
Numéro CAS: 41995-29-3