4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₇Cl₂N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11219203 Numéro CAS: 6237-96-3 |