Imprimer
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922451-1G OR922451-5G
APOSOR922451-1GEA 35.8 EUR
APOSOR922451-1G APOSOR922451-5G
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045757
Numéro CAS: 1862-88-0